ContactUsLinkComponent
Lanthanum standard solution, 100 mg/l La in dil. nitric acid étalon mono-élément pour ICP-MS
Lanthanum standard solution, 100 mg/l La in dil. nitric acid étalon mono-élément pour ICP-MS
Catalog # 89168.180
Supplier:  CPACHEM
CAS Number:  
Lanthanum standard solution, 100 mg/l La in dil. nitric acid étalon mono-élément pour ICP-MS
Catalog # 89168.180
Supplier:  CPACHEM
CAS Number:  
Specifications
  • Concentration:
    100 mg/L
  • Matrice:
    Nitric acid dil.
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Lanthanum standard solution, 100 mg/l La in dil. nitric acid étalon mono-élément pour ICP-MS
  • Élement:
    Lanthane
  • Symbole:
    La