ContactUsLinkComponent
Zinc standard solution, 100 mg/l Zn in dil. nitric acid étalon mono-élément pour ICP-MS
Zinc standard solution, 100 mg/l Zn in dil. nitric acid étalon mono-élément pour ICP-MS
Catalog # ACSDM369.2NP.L1
Supplier:  CPACHEM
CAS Number:  
Zinc standard solution, 100 mg/l Zn in dil. nitric acid étalon mono-élément pour ICP-MS
Catalog # ACSDM369.2NP.L1
Supplier:  CPACHEM
CAS Number:  
Specifications
  • Concentration:
    100 mg/L
  • Matrice:
    Nitric acid dil.
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Zinc standard solution, 100 mg/l Zn in dil. nitric acid étalon mono-élément pour ICP-MS
  • Élement:
    Zinc
  • Symbole:
    Zn