Antimony standard solution, 10,000 mg/l Sb in 10% nitric acid with 2% hydrofluoric acid étalon mono-élément pour ICP
Catalog # ACSDC150.10N2FP.L5
Anbieter: CPACHEM
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Concentration:10000 mg/L
- Matrice:10% HNO₃+2% HF
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:500 mL
- Élement:Antimoine
- Symbole:Sb