ContactUsLinkComponent
Barium standard solution, 100 mg/l Ba in dil. nitric acid étalon mono-élément pour ICP-MS
Catalog # ACSDM306.2NP.L1
Supplier:  CPACHEM
CAS Number:  
Barium standard solution, 100 mg/l Ba in dil. nitric acid étalon mono-élément pour ICP-MS
Catalog # ACSDM306.2NP.L1
Supplier:  CPACHEM
CAS Number:  
Specifications
  • Concentration:
    100 mg/L
  • Matrice:
    Nitric acid dil.
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Élement:
    Baryum
  • Symbole:
    Ba