ContactUsLinkComponent
Boron standard solution, 1,000 mg/l B in dil. nitric acid étalon mono-élément pour ICP
Boron standard solution, 1,000 mg/l B in dil. nitric acid étalon mono-élément pour ICP
Référence ACSDC005.2NP.L25
Fournisseur:  CPACHEM
Numéro CAS:  
Boron standard solution, 1,000 mg/l B in dil. nitric acid étalon mono-élément pour ICP
Référence ACSDC005.2NP.L25
Fournisseur:  CPACHEM
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    Nitric acid dil.
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    250 mL
  • Élement:
    Bore
  • Symbole:
    B