TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
N° de catalogue BACE4013268.0025
Fournisseur: BACHEM BIOCHEMICA
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:25 g
- Seq:3308
Spécifications
À propos de cet article
:
:321.1 g/mol
Numéro CAS:125700-67-6
Formule:C₁₁H₁₆BF₄N₅O
Numéro MDL:MFCD00077413