0
SFr. 0.00
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Tubes
Tubes à essais
Tubes à essai, Durham
Tubes à essai, Durham
Tubes à essai, Durham
Catalog # GERB8130
Supplier:
GERBER FUNKE
Expand image
Tubes à essai, Durham
Catalog # GERB8130
Supplier:
GERBER FUNKE
Specifications
Ø ext.:
8 mm
Longueur:
40 mm
Cdt:
100
Specifications
About this item
Product Details
Documentation
Glass, clear.
Excellent chemical resistance
Good temperature resistance
Product Details
Documentation