Spray de lavage pour les yeux et les blessures
118-0247
- Désignation:Spray de lavage pour les yeux et les blessures, flacon en aluminium rempli de 150 ml de chlorure de sodium 0,9% stérile
- Cdt:1
Ce spray de lavage est conçu pour éliminer la poussière et les saletés des yeux et des blessures par rinçage et nettoyage. Le flacon portatif est rempli de 150 ml d'une solution de chlorure de sodium physiologique non tamponnée (0,9%).
- Solution sans conservateurs qui reste stérile jusqu'à la dernière goutte
- Spray pouvant être utilisé à la fois dans les yeux et sur les blessures
- Actionneur protégé par un bouchon en plastique et une bague d'inviolabilité
- Le propulseur d'azote n'est pas en contact avec la solution