ContactUsLinkComponent
Douches oculaires dans un étui portable
Douches oculaires dans un étui portable
  118-0253
undefined
Douches oculaires dans un étui portable
  118-0253
  • Désignation:
    Support mural pour étui portable, vert métallique, 215×90×125 mm
  • Seq:
    02
  • Cdt:
    1
L'étui en plastique avec couvercle transparent et poignée contient cinq flacons de solution de lavage oculaire Cederroth. La solution élimine les particules et les liquides dangereux de l'oeil, comme les alcalis et les acides, en cas d'urgence sur le lieu de travail.
  • Boîtier portable pour les lieux de travail mobiles et l'irrigation continue pendant le transport à l'hôpital
  • Solution de lavage oculaire tamponnée à effet neutralisant sur les éclaboussures d'alcalis et d'acides
  • Boîte en PS vert, couvercle en ABS transparent
  • Montage mural à l'aide du support