Lingettes pour salle blanche, Lensx® 90
N° de catalogue BERKLN90.0406.24
Fournisseur: BERKSHIRE
Spécifications
- Emballage:1000 feuilles/paquet
- Couleur:blanc
- L×l:100×150 mm
- Modèle:Lensx® 90
- Génération de particules (>=0,5 µm) - agitateur biaxial:2,3 × 10³/cm²
- Fibres (>100 µm):2,1/cm²
- Grammage de base:9,2 g/m²
- Pouvoir d'absorption - Extrinsèque:105 ml/m²
- Pouvoir d'absorption - Intrinsèque:11,0 ml/g
- Epaisseur:47,5 µm
- Substances extractibles - Utilisation d'eau désionisée:0,042 g/m²
- Substances extractibles - Utilisation d'isopropanol:0,00026 g/m²
- Ions - calcium:31 ppm
- Ions - Magnésium:9,1 ppm
- Ions - Potassium:5,2 ppm
- Ions - Sodium:210 ppm
- Ions - Chlorure:220 ppm
- Cdt:1.000
Spécifications
À propos de cet article
Ces lingettes non tissées écologiques sont faites de 70% de rayonne et 30% de chanvre de Manille. Grâce à son extrême douceur, elle est parfaite pour le nettoyage des éléments optiques et autres surfaces délicates.
- Absorbent, low linting
- Extreme softness
- Non abrasive
- Low extractables
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 1000, ISO 5, M4.5 et supérieures.
Couleur : blanc
Attention: Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes de test disponibles sur le site du fournisseur.