Lingettes pour salle blanche, Super Polx® 1500
Catalog # BERKS1500.0909.8
Supplier: BERKSHIRE
Specifications
- Emballage:Empilées, 150 feuilles/paquet
- Couleur:blanc
- L×l:230×230 mm
- Modèle:Super Polx® 1500
- Génération de particules (>=0,5 µm) - agitateur biaxial:0,35 × 10³/cm²
- Fibres (>100 µm):1/cm²
- Grammage de base:126 g/m²
- Pouvoir d'absorption - Extrinsèque:527 ml/m²
- Absorption - Taux:1 s
- Pouvoir d'absorption - Intrinsèque:4,2 ml/g
- Epaisseur:468 µm
- Substances extractibles - Utilisation d'eau désionisée:0,0046 g/m²
- Substances extractibles - Utilisation d'isopropanol:0,0066 g/m²
- Ions - calcium:0,049 ppm
- Ions - Magnésium:0,013 ppm
- Ions - Potassium:0,010 ppm
- Ions - Sodium:0,16 ppm
- Ions - Chlorure:0,39 ppm
- Cdt:150
Specifications
About this item
Ces lingettes pour salle blanche coupées au couteau en tricot de fils continus 100% polyester fournissent un niveau élevé de propreté, résistance à l'abrasion et compatibilité chimique.
- Faible émission de particules, fibres, ions et substances extractibles
- Grande résistance à l'abrasion
- Chimiquement compatibles avec l'isopropanol, l'acétone et d'autres solvants
- Légères, absorption élevée
- Faible taux d'endotoxines
- Douces au toucher et bords adaptés aux surfaces fragiles
Idéales pour les zones de fabrication de circuits intégrés, CD et DVD, ainsi que pour le nettoyage des stencils et rouleaux d'impression. Conviennent également pour le nettoyage et l'emballage des équipements.
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 10, ISO 4, M2.5.
Couleur : blanc
Caution: Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes de test disponibles sur le site du fournisseur.