ContactUsLinkComponent
Membrane filters, Omnipore™
Membrane filters, Omnipore™
Supplier:  Merck
Certificates
undefined
Membrane filters, Omnipore™
Supplier:  Merck
Specifications
  • Catalog No:
  • MILFJCWP02500
  • MILFJCWP04700
  • MILFJGWP01300
  • MILFJGWP02500
  • MILFJCWP09025
  • MILFJCWP14225
  • MILFJHWP02500
  • MILFJHWP04700
  • MILFJVWP14225
  • MILFJGWP14225
  • MILFJHWP01300
  • MILFJMWP14225
  • MILFJVWP01300
  • MILFJMWP04700
  • MILFJMWP09025
  • MILFJVWP02500
  • MILFJVWP04700
  • MILFJGWP04700
  • MILFJAWP01300
  • MILFJAWP09025
  • MILFJAWP14225
  • MILFJAWP02500
  • MILFJAWP04700
  • MILFJMWP01300
  • MILFJMWP02500
  • MILFJHWP09025
  • MILFJCWP01300
  • MILFJHWP14225
  • MILFJVWP09025
  • MILFJGWP09025
  • Type:
  • JCWP
  • JCWP
  • JGWP
  • JGWP
  • JCWP
  • JCWP
  • JHWP
  • JHWP
  • JVWP
  • JGWP
  • JHWP
  • JMWP
  • JVWP
  • JMWP
  • JMWP
  • JVWP
  • JVWP
  • JGWP
  • JAWP
  • JAWP
  • JAWP
  • JAWP
  • JAWP
  • JMWP
  • JMWP
  • JHWP
  • JCWP
  • JHWP
  • JVWP
  • JGWP
  • Taille de pore:
  • 10,00 µm
  • 10,00 µm
  • 0,20 µm
  • 0,20 µm
  • 10,00 µm
  • 10,00 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,10 µm
  • 0,20 µm
  • 0,45 µm
  • 5,00 µm
  • 0,10 µm
  • 5,00 µm
  • 5,00 µm
  • 0,10 µm
  • 0,10 µm
  • 0,20 µm
  • 1,00 µm
  • 1,00 µm
  • 1,00 µm
  • 1,00 µm
  • 1,00 µm
  • 5,00 µm
  • 5,00 µm
  • 0,45 µm
  • 10,00 µm
  • 0,45 µm
  • 0,10 µm
  • 0,20 µm
  • Épaisseur:
  • 85 µm
  • 85 µm
  • 65 µm
  • 65 µm
  • 85 µm
  • 85 µm
  • 65 µm
  • 65 µm
  • 30 µm
  • 65 µm
  • 65 µm
  • 85 µm
  • 30 µm
  • 85 µm
  • 85 µm
  • 30 µm
  • 30 µm
  • 65 µm
  • 85 µm
  • 85 µm
  • 85 µm
  • 85 µm
  • 85 µm
  • 85 µm
  • 85 µm
  • 65 µm
  • 85 µm
  • 65 µm
  • 30 µm
  • 65 µm
  • Max. temperature:
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C