ContactUsLinkComponent
Motor ME II 7 / 795W, Ex 230V AC/50 Hz, m.Usp Nettogewicht: 7,9 kg Universalmotor, explosionsgeschützt nach Zündschutzart II 2G Ex db eb IIC T5 Gb (ATEX), Aufnahmeleistung 795 W, 230 V, 50 Hz, mit doppelter Isolierung und Schutzleiteranschluss, mit U 1 * 1 ST
Catalog # LUTZ0050-002
Supplier:  LUTZ PUMPEN
New Product
Motor ME II 7 / 795W, Ex 230V AC/50 Hz, m.Usp Nettogewicht: 7,9 kg Universalmotor, explosionsgeschützt nach Zündschutzart II 2G Ex db eb IIC T5 Gb (ATEX), Aufnahmeleistung 795 W, 230 V, 50 Hz, mit doppelter Isolierung und Schutzleiteranschluss, mit U 1 * 1 ST
Catalog # LUTZ0050-002
Supplier:  LUTZ PUMPEN