ContactUsLinkComponent
NeolutionAir Loop, mit abgedecktem Ventil, FFP2 NR D & Typ IIR, mit Ohrschlaufen EN 149:2001+A1:2009 und EN 14683:2019, geeignet für ISO Reinraum Klasse 3-9 und EU-GMP Klasse C&D, Made in Germany 1 * 120 ST
Catalog # DACH253VP
New Product
NeolutionAir Loop, mit abgedecktem Ventil, FFP2 NR D & Typ IIR, mit Ohrschlaufen EN 149:2001+A1:2009 und EN 14683:2019, geeignet für ISO Reinraum Klasse 3-9 und EU-GMP Klasse C&D, Made in Germany 1 * 120 ST
Catalog # DACH253VP