Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Comfort Gestell für Kühlschränke für (HxT) 3x4=12 Kryoboxen, 130mm hoch, Edelstahl, Schubladen, Abmessungen (HxTxB) 401x562x140mm, g eliefert mit Standard Kartonageboxen, weiß, und 10x10 Rastereinsätze 1 * 1 ST
Catalog # TENATE25204B10
Supplier:  TENAK
New Product
Comfort Gestell für Kühlschränke für (HxT) 3x4=12 Kryoboxen, 130mm hoch, Edelstahl, Schubladen, Abmessungen (HxTxB) 401x562x140mm, g eliefert mit Standard Kartonageboxen, weiß, und 10x10 Rastereinsätze 1 * 1 ST
Catalog # TENATE25204B10
Supplier:  TENAK