Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Comfort Gestell für Kühltruhen für 14 Kryoboxen, 40mm hoch, Edelstahl, mit Haltefeder, Abmessungen (HxTxB) 592x140x140mm, geliefert mit Standard Kartonageboxen, weiß, und 10x10 Rastereinsätze 1 * 1 ST
Catalog # TENATE24442B10
Supplier:  TENAK
New Product
Comfort Gestell für Kühltruhen für 14 Kryoboxen, 40mm hoch, Edelstahl, mit Haltefeder, Abmessungen (HxTxB) 592x140x140mm, geliefert mit Standard Kartonageboxen, weiß, und 10x10 Rastereinsätze 1 * 1 ST
Catalog # TENATE24442B10
Supplier:  TENAK