Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Eco AluRack für Kühltruhen für 14 Kryoboxen, 32mm hoch, Aluminium, Abmessungen (HxTxB) 508x140x140mm, geliefert mit Standard Kartona geboxen, weiß, und 10x10 Rastereinsätze 1 * 1 ST
Catalog # TENATE11464B10
Anbieter:  TENAK
New Product
Eco AluRack für Kühltruhen für 14 Kryoboxen, 32mm hoch, Aluminium, Abmessungen (HxTxB) 508x140x140mm, geliefert mit Standard Kartona geboxen, weiß, und 10x10 Rastereinsätze 1 * 1 ST
Catalog # TENATE11464B10
Anbieter:  TENAK