ContactUsLinkComponent
Rückspülautomatik zu Feinfilter 3/4 -2 230 VAC/50/60 Hz Anschlussfertige Rückspülautomatik zur zeitgesteuerten Reinigung der rückspülbaren Feinfilter ¾ bis 2 . Intervalleinstellung über Bedientasten. Eine LED-Anzeige zeigt das eingestellte Zeitinte 1 * 1 ST
Catalog # SGWA450018
New Product
Rückspülautomatik zu Feinfilter 3/4 -2 230 VAC/50/60 Hz Anschlussfertige Rückspülautomatik zur zeitgesteuerten Reinigung der rückspülbaren Feinfilter ¾ bis 2 . Intervalleinstellung über Bedientasten. Eine LED-Anzeige zeigt das eingestellte Zeitinte 1 * 1 ST
Catalog # SGWA450018