für direkten Anschluss an PC Digitale Aw-MessStationmit AirChip3000-Technologie undHYGROMER-WA-1 und 3 m Anschlußkabel, mit USB PC-Schnittstelle, Einsatzbereich: 0...1 aw (0...100 %rF)/ 5...50 °C, Genauigkeit@23°C: ±0,008 aw/ ±0,1K, inklusive Drahtfi 1 * 1 items
Catalog # ROTRHC2A-AWUSB
Supplier: ROTRONIC INSTRUMENTS