ContactUsLinkComponent
bis 1000°C Strahlungshitze Material: Außenhand und Stulpe aus Preox-Aramidgewebe, einseitig aluminisiert, Handinnenfläche aus E-Glasgewebe mit Silikonbeschichtung, Futter aus Baumwoll-Jersey, abriebfest, rutschfest, Länge ca. 300mm, CE KAT III, EN 38 1 * 1 PAAR
Catalog # JUTEH115AS230-W2/9
Anbieter:  JUTEC
bis 1000°C Strahlungshitze Material: Außenhand und Stulpe aus Preox-Aramidgewebe, einseitig aluminisiert, Handinnenfläche aus E-Glasgewebe mit Silikonbeschichtung, Futter aus Baumwoll-Jersey, abriebfest, rutschfest, Länge ca. 300mm, CE KAT III, EN 38 1 * 1 PAAR
Catalog # JUTEH115AS230-W2/9
Anbieter:  JUTEC
Frequently Bought Together