ContactUsLinkComponent
im kunstoffbeschichtetem Metallmantel mit eingebautem Leistungssteller und Heizzonenschalter,20 Liter, 230 V ,2000 W , 450°C, mit beigelegtem Personenschutzadapter 1 * 1 ST
Catalog # MOHR82020000
Supplier:  MOHR
im kunstoffbeschichtetem Metallmantel mit eingebautem Leistungssteller und Heizzonenschalter,20 Liter, 230 V ,2000 W , 450°C, mit beigelegtem Personenschutzadapter 1 * 1 ST
Catalog # MOHR82020000
Supplier:  MOHR
Frequently Bought Together