Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Cerex® THC SPE Columns

Cerex® THC SPE Columns

Cerex Atlas® column THC, THC, 80 Å, 17 µm, 6 ml, 65 mg
Codice catalogo TCAT682-0506C
Nome del fornitore:   Tecan
Cerex® THC SPE Columns
Codice catalogo TCAT682-0506C
Nome del fornitore:  Tecan
Cerex® THC SPE Columns

Cerex Atlas® column THC, THC, 80 Å, 17 µm, 6 ml, 65 mg

Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Polymer micro particulate with strong anionic exchange chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform sample preparation. Specially formulated for THC/THCA testing.

Specifiche
  • Particle Size:
    17 µm
  • Pore size:
    80 Å
  • Capacity:
    6 ml
  • Description:
    Cerex Atlas® column THC
  • Seq:
    04
  • Bed weight:
    65 mg
  • Phase:
    THC
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..