(2S,4R)-1-[(2S)-2-(4-aminobutanoylamino)-3,3-dimethyl-butanoyl]-4-hydroxy-N-[[4-(4-methylthiazol-5-yl)phenyl]methyl]pyrrolidine-2-ca rboxamide hydrochloride 1 * 1 g
N° de catalogue PHBLPBY1922-1-1G
Fournisseur: Pharmablock (USA)
(2S,4R)-1-[(2S)-2-(4-aminobutanoylamino)-3,3-dimethyl-butanoyl]-4-hydroxy-N-[[4-(4-methylthiazol-5-yl)phenyl]methyl]pyrrolidine-2-ca rboxamide hydrochloride 1 * 1 g
N° de catalogue PHBLPBY1922-1-1G
Fournisseur: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
Water USP, JP, Ph. Eur., purified
Fournisseur: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Methanol ≥98.5%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Tetrahydrofuran, LiChrosolv® for liquid chromatography, Supelco®
Fournisseur: Merck
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Acetone, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Fournisseur: Merck
Water, AnalaR NORMAPUR® ISO 3696 Grade 3 analytical reagent
Fournisseur: VWR Chemicals
Diethyl ether ≥99.7% stabilised, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Fournisseur: VWR Chemicals
Xylene (mixture of isomers) ≥98.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Fournisseur: VWR Chemicals
Methanol anhydrous, 99.8 % 1 * 1 L
Fournisseur: Merck
Water, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Toluene ≥99.90%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Fournisseur: VWR Chemicals
Glycerine ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS analytical reagent, redistilled
Fournisseur: VWR Chemicals
Acetone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Fournisseur: VWR Chemicals
Ethanol, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
n-Hexane, EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
Fournisseur: Merck
Methanol ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Fournisseur: VWR Chemicals
Tetrahydrofuran ≥99.9% unstabilised, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals