QUINOLINE-4-CARBOXAMIDE 1 * 1 g
Catalog # PHBLPBT3653-1G
Supplier: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,0%, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Supplier: VWR Chemicals
Aceton ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Supplier: VWR Chemicals
Aceton ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Supplier: VWR Chemicals