Glaskapillaren aus Borsilicatglas 3.3, Enden geschnitten, mit Filament, Länge: 75 mm, Wanddicke: 0,315 mm, Außen-Ø: 1,50 ± 0,05 mm, Innen-Ø: 0,870 ± 0,05 mm, Filament-Ø: 0,2 mm 1VE = 100 Stück 1 * 100 ST
Catalog # HILG1403573
Supplier: HILGENBERG
Frequently Bought Together