Durch vorgeschaltete Schmutzfänger werden Armaturen und andere nachgeschaltete Geräte vor Beschädigung oder Funktions_beeinträchtigung durch eingeschwemmte Partikel geschützt. Die entsprechende Regelung und deren Ausführung zur Behandlung von Trinkwa 1 * 1 ST
Catalog # SGWAW2T844284
Supplier: EVOQUA WATER TECHNOLOGIES
Frequently Bought Together