ContactUsLinkComponent
( Remote-Steuerung ) für Pilot- und Laboranlagen Diese Baugruppe dient dazu, eine Vakuumpumpe mit erhöhter Leistungsaufnahme am Gefriertrockner zu betreiben. Der maximal zulässige Strom der Vakuumpumpe kann unter Verwendung der Baugruppe bis zu 10A b 1 * 1 ST
Catalog # CHRS125029
Supplier:  CHRIST MARTIN
( Remote-Steuerung ) für Pilot- und Laboranlagen Diese Baugruppe dient dazu, eine Vakuumpumpe mit erhöhter Leistungsaufnahme am Gefriertrockner zu betreiben. Der maximal zulässige Strom der Vakuumpumpe kann unter Verwendung der Baugruppe bis zu 10A b 1 * 1 ST
Catalog # CHRS125029
Supplier:  CHRIST MARTIN
Frequently Bought Together