FRONT LOOP HOLDER MAGNETIC F. GLOWZONE 1 * 1 items
Codice catalogo BTOLLF4.000.350
Nome del fornitore: BioTool
FRONT LOOP HOLDER MAGNETIC F. GLOWZONE 1 * 1 items
Codice catalogo BTOLLF4.000.350
Nome del fornitore: BioTool
Frequently Bought Together
Accessories for VWR® V-1200, UV-1600PC, UV-3100PC
Nome del fornitore: COLLECTION PREFIX HPLC
Accessories for printer WTW meters
Nome del fornitore: WTW
VWR®, cell counting slides for automated cell counters
Nome del fornitore: VWR Collection
pH tester, Eutech™ Expert pH
Nome del fornitore: EUTECH
VWR®, Square Cuvettes
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR® pHenomenal® Electrode Stand
Nome del fornitore: VWR Collection
Multi-parameter meters, handheld, MultiLine® Multi 3620 IDS / 3630 IDS
Nome del fornitore: WTW
Magnetic stirring bars
Nome del fornitore: Hach
Accessories for titrators
Nome del fornitore: Mettler - Toledo
Short-term tubes for accuro®
Nome del fornitore: Dräger
GLASS CYLINDER FOR 10 ML BURETTE 1 * 1 items
Nome del fornitore: Mettler - Toledo
Gooseneck light guides
Nome del fornitore: SCHOTT AG Lighting and imaging
Combined pH Electrodes
Nome del fornitore: Mettler - Toledo
VWR®, Solar Charger
Nome del fornitore: VWR Collection
Paper for printer for all the autoclaves 1 * 1 Roll
Nome del fornitore: SHP Steriltechnik
PEEK tubing, Upchurch Scientific®
Nome del fornitore: UPCHURCH SCIENTIFIC
Density meters, Densito and DensitoPro
Nome del fornitore: Mettler - Toledo