ContactUsLinkComponent
Wasserabscheider Duran NS 29/32 Rohr 32/33mmØ x s=2,0mm x L=134mm seitl. Einweghahn schräg NS 14,5/2,5mm Bohrung Abgang Gewinde GL14 PTFE-Küken mit Verschraubung iRohr 14/1,5mm Loch 10mmØ Zolltarif-Nr. 70172000 1 * 1 items
Catalog # HWSA2999999-473
Supplier:  HWS LABORTECHNIK
Wasserabscheider Duran NS 29/32 Rohr 32/33mmØ x s=2,0mm x L=134mm seitl. Einweghahn schräg NS 14,5/2,5mm Bohrung Abgang Gewinde GL14 PTFE-Küken mit Verschraubung iRohr 14/1,5mm Loch 10mmØ Zolltarif-Nr. 70172000 1 * 1 items
Catalog # HWSA2999999-473
Supplier:  HWS LABORTECHNIK
Frequently Bought Together