Passer à En-tête
Passer à Contenu principal
Passer à Pied de page
Avancé
Avancé
Fiches de données de sécurité (FDS)
Certificats
Données du fabricant
0
SFr. 0.00
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
GM1050 SU-8 PHOTORESIST 1 LITER 1 * 1 L
N° de catalogue MSPPGM10501000
Fournisseur:
MARKET SOURCE PART PROCESS
Agrandir l'image
GM1050 SU-8 PHOTORESIST 1 LITER 1 * 1 L
N° de catalogue MSPPGM10501000
Fournisseur:
MARKET SOURCE PART PROCESS
Frequently Bought Together
Fast Red RC Salt, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Bromocresol green-methyl red solution mixed indicator, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Reagents for copper determination using Lovibond® MD photometers
Fournisseur: Lovibond
Acid red 27 ≥85-95% (dye content), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Orange II ≥85 % (dye content), certified by the Biological Stain Commission, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
50 POWDER-PILLOWS SULPHATE 1 * 50 items
Fournisseur: WATER ID PRIMELAB
Acid Red 183 30% (dye content), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Powder pillows, sulphate, Sulfa 4
Fournisseur: Lovibond