ContactUsLinkComponent
XAN TEC SPR Sensorchip. Biacore Series S kompatibel. Beschichtung: 200 nm Biotin derivatisiertes Polycarboxylat Hydrogel, mittlere L adungsdichte 1 * 1 ST
Catalog # MSPPSCBSBHC200M
XAN TEC SPR Sensorchip. Biacore Series S kompatibel. Beschichtung: 200 nm Biotin derivatisiertes Polycarboxylat Hydrogel, mittlere L adungsdichte 1 * 1 ST
Catalog # MSPPSCBSBHC200M
Frequently Bought Together