Imperatorin, Chemikalie. CAS: 482-44-0. Formel: C16H14O4. MW: 270,3. Isoliert aus Opopanax chironium L. Krebshemmende Verbindung. Ap optose-Induktor. Induziert DNA-Fragmentierung in der G1/S-Phase des Zellzyklus. HIV-1-Replikationshemmer. Anti-inflam 1 * 25 mg
Catalog # ADIPAGCN20084M025
Supplier: AdipoGen Life Sciences
Frequently Bought Together