Maus-IgG1-Isotypkontrolle konservierungsmittelfrei, monoklonaler Antikörper. Isotyp: Maus IgG1. Klon: 15H6. Anwendungen: FACS, ICC, IHC, IP. Flüssigkeit. In PBS. Negativkontrolle in Assays, in denen Maus-IgG1-Antikörper verwendet werden. 1 * 500 µG
Katalognr. ADIPAG35B0003PFC50
Anbieter: AdipoGen Life Sciences
Frequently Bought Together