anti-Poly ADP-ribose [PAR], mAb 10H, Monoklonaler Antikörper. Erkennt Poly ADP-Ribose, die von einem breiten Spektrum von PARPs Po ly ADP-Ribose-Polymerasen synthetisiert wird, einschließlich PARP-Enzymen von Mensch, Maus, Ratte oder Drosophila. Isot 1 * 1 mg
Catalog # ADIPAG20T0001M001
Supplier: AdipoGen Life Sciences
Frequently Bought Together