anti-PD-L1 human, mAb AG-IHC411, Monoklonaler Antikörper. Erkennt humanes PD-L1 CD274. Anwendungen: ELISA, IHC. Isotyp: Kaninchen IgG. Klon: AG-IHC411. Flüssigkeit. In Tris-Puffer, pH 7,4, mit 1% BSA und <0,1% Natriumazid. Programmed Death Ligand 1 1 1 * 100 µl
Catalog # ADIPAG20B6022R100
Supplier: AdipoGen Life Sciences
Frequently Bought Together