anti-LTbetaR Maus, mAb 4H8 WH2 konservierungsmittelfrei, Monoklonaler Antikörper. Erkennt LTbetaR der Maus. Isotyp: Ratte IgG2a. Klon: 4H8 WH2. Anwendungen: FACS, FUNC Blockierung. Flüssigkeit. In PBS mit 10% Glycerin. Der LTbetaR aktiviert zwei ver 1 * 1 mg
Catalog # ADIPAG20B0008PFM00
Supplier: AdipoGen Life Sciences
Frequently Bought Together