Vessel cannulation forceps
0,6 mm Ext.Ø tubing size, Inox, 115 mm, Angled
Catalog # FSCI18406-11
Marketsource
Supplier: FINE SCIENCE TOOLS
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Description:0,6 mm Ext.Ø tubing size
- Length:115 mm
- Material:Inox
- Seq:02
- Tip shape:Angled
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



