Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Pharmalabels

Pharmalabels

Pharma labels, Paper, Green, 150×150 mm
Catalog # 300-0556
Supplier:   Sampling Systems
Pharmalabels
Catalog # 300-0556
Supplier:  Sampling Systems
Pharmalabels
Pharmalabels

Pharma labels, Paper, Green, 150×150 mm

Price
SFr. 135.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PharmaLabels are a range of paper labels with a special adhesive that conforms to FDA and EC specifications.

  • Medium strength adhesion
  • Working temperature range –40 to +70 °C

PharmaLabels are ideal for applications where the adhesive might come into contact with the product.

Certifications: FDA acceptable adhesive conforms to FDA CFR175.105 and EC 1935/2004.

Documents

Specifications
  • Colour:
    Green
  • Description:
    Pharma labels
  • Dimensions:
    150×150 mm
  • Material:
    Paper
  • Seq:
    08
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..