ContactUsLinkComponent
Densimeter ISO 649 S50 1.050-1.100 : 0.002 g/ml Tp.20°C 1 * 1 items
Catalog # ALLA3500SC0105/20
Supplier:  Alla France
Densimeter ISO 649 S50 1.050-1.100 : 0.002 g/ml Tp.20°C 1 * 1 items
Catalog # ALLA3500SC0105/20
Supplier:  Alla France
Frequently Bought Together