ContactUsLinkComponent
Chromatographie-Säule, mit Temperiermantel, mit GL14 Temperiermantelanschlüssen, Kopfschliff: Normschliff-Hülse NS 45/40 - nicht gem antelt, mit Fritte P2 (40-100μ), Grundform 3, Inhalt: ca. 1500 ml 1 * 1 items
Catalog # QVFLGL14-NS-3-1500
Supplier:  QVF LABORTECHNIK
Chromatographie-Säule, mit Temperiermantel, mit GL14 Temperiermantelanschlüssen, Kopfschliff: Normschliff-Hülse NS 45/40 - nicht gem antelt, mit Fritte P2 (40-100μ), Grundform 3, Inhalt: ca. 1500 ml 1 * 1 items
Catalog # QVFLGL14-NS-3-1500
Supplier:  QVF LABORTECHNIK
Frequently Bought Together