N-Methyldiethanolamine 1000 µg/mL in Ammonium Hydroxide 1 * 1 mL
Codice catalogo EHERYA09010091OH
Nome del fornitore: EHRENSTORFER
N-Methyldiethanolamine 1000 µg/mL in Ammonium Hydroxide 1 * 1 mL
Codice catalogo EHERYA09010091OH
Nome del fornitore: EHRENSTORFER
Frequently Bought Together
Buffer solutions, ready to use, referenced at 20 °C, Certipur®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Potassium chloride 3 mol/l (3 N) in aqueous solution, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR®, Conductivity standard solutions
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Buffer solutions, Certipur®, colour coded, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Nitrate standard solution, 1000 mg/L NO₃<sup>-</sup> in Water (from NaNO₃) Certipur®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR® AVS TITRINORM Buffer Solutions, 20 °C
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Buffer solutions in sachets, Certipur®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
pH buffers, ready to use
Nome del fornitore: WTW
Buffer solutions in sachets
Nome del fornitore: Mettler - Toledo
VWR®, Conductivity standards at 25 °C, potassium chloride solutions
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Glycolate standard for IC, TraceCERT®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck