ContactUsLinkComponent
Vollglasthermometer 40°C....55°C, Teilung 0,1°C, Eintauchtiefe 30 mm, Gesamtlänge 300 mm, Durchmesser 6-7 mm, rote Füllung DAKS-Prüfung in 3 Punkten mit amtl. Schein 1 * 1 ST
Catalog # JUCE18199999
Supplier:  JUCHHEIM SOLINGEN
Vollglasthermometer 40°C....55°C, Teilung 0,1°C, Eintauchtiefe 30 mm, Gesamtlänge 300 mm, Durchmesser 6-7 mm, rote Füllung DAKS-Prüfung in 3 Punkten mit amtl. Schein 1 * 1 ST
Catalog # JUCE18199999
Supplier:  JUCHHEIM SOLINGEN
Frequently Bought Together