α-Cyclodextrin
Bottle, 100 g
Catalog # APOSBIM1014-100G
Supplier: Apollo Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
- CAS Number:10016-20-3
- Formula:C₃₆H₆₀O₃₀
- MDL Number:MFCD00078207
- Molecular Weight:972.84 g/mol
- Storage Temperature:Ambient
Specifications
Specifications
- Pack type:Bottle
- Pk:100 g
Specifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



