Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes

Pasteur pipettes

Graduated, 1 ml, 35 µl, 150 mm, +, Individually wrapped, 500/carton
Catalog # GREI740365_500
Supplier:   Greiner Bio-One
Pasteur pipettes
Catalog # GREI740365_500
Supplier:  Greiner Bio-One
Pasteur pipettes

Graduated, 1 ml, 35 µl, 150 mm, +, Individually wrapped, 500/carton

Price
80.60 SFr.
Log in for availability
1 * 500 ST
Product Details & Documents

These pipettes are made from PE.

Specifications
  • Packed:
    Individually wrapped, 500/carton
  • Sterile:
    +
  • Capacity:
    1 ml
  • Description:
    Graduated
  • Length:
    150 mm
  • Seq:
    03
  • Drop vol.:
    35 µl
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.