Robotic tips, Axygen®, for Beckman®
FX-10-R, 10 µl, -, -, Transparent, AP-96 / SPAN-8 / MP20, 50 racks, 96 each
Catalog # AXYGFX-10-R
Supplier: Corning
Robotic tips, Axygen®, for Beckman®
Catalog # AXYGFX-10-R
Supplier: Corning
Jump to:
Product Details & Documents
Free of RNase, DNase, DNA and pyrogens.
- Transparent PP
- Sterile tips: Sterilised by gamma radiation
- Filter tips: PE filter prevents any contamination of the pipette
- Maxymum Recovery™ tips: Ultra-smooth surface prevents retention, loss of components, and denaturation of the sample
Documents
Specifications
- Packed:50 racks, 96 each
- Sterile:-
- Volume:10 µl
- Seq:19
- Tip style:FX-10-R
- Tip colour:Transparent
- For use with:AP-96 / SPAN-8 / MP20
- Filter:-
- Cat. No.:AXYGFX-10-R
- Environmental certification:I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



