Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Sample vials, trident vials

Squat, 28,25 ml, 27,5×72 mm, No
Catalog # MURRT102/V3
Supplier:   MURRAY S
Sample vials, trident vials
Catalog # MURRT102/V3
Supplier:  MURRAY S
Sample vials, trident vials
Sample vials, trident vials

Squat, 28,25 ml, 27,5×72 mm, No

Price
SFr. 167.00
Log in for availability
1 * 140 ST
Product Details & Documents

Vials made from neutral glass with PP screw cap. Designed for a wide variety of uses in the laboratory, production, more.

  • Robust and economical, will withstand moderate temperature change
  • Screw cap with foil coated insert for a better seal
  • Easy handling

Verpackung: For production related reasons, the number of vials per box may vary.

Specifications
  • Cap included:
    No
  • Ø×H:
    27,5×72 mm
  • Capacity:
    28,25 ml
  • Description:
    Squat
  • Seq:
    18
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..