ContactUsLinkComponent
KS/CleanZone CZ01/CZP/2 Farbe blau Im Lieferumfang enthalten: Umrandungsmaterial schwarz, wasserfestes Klebeband Firmoflex(78mm). Erdwiderstand 10,8 Ohm Dicke/Stärke: 2,1 mm , Belastbarkeit: 70Kg/cm²,Farbe: grau gesprenkelt (Titanium) Optional erhält 1 * 1 items
Catalog # DYCECZ01/CZP/2
Supplier:  DYCEM
KS/CleanZone CZ01/CZP/2 Farbe blau Im Lieferumfang enthalten: Umrandungsmaterial schwarz, wasserfestes Klebeband Firmoflex(78mm). Erdwiderstand 10,8 Ohm Dicke/Stärke: 2,1 mm , Belastbarkeit: 70Kg/cm²,Farbe: grau gesprenkelt (Titanium) Optional erhält 1 * 1 items
Catalog # DYCECZ01/CZP/2
Supplier:  DYCEM
Frequently Bought Together