Funnel with short stem
85 mm, 9 mm, 85 mm
KAVAN632421001086
: Kavalier
Borosilicate glass, grade 3.3.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With smooth internal walls.
: DIN 12445 and ISO 4798
- Funnel O-Ø:85 mm
- Seq:12
- Stem O-Ø:9 mm
- Stem length:85 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



