IFN GAMMA ANTIBODY [1B1A4, E8H1] 1 * 100 µl
Codice catalogo GNTXGTX83057
Nome del fornitore: Genetex
IFN GAMMA ANTIBODY [1B1A4, E8H1] 1 * 100 µl
Codice catalogo GNTXGTX83057
Nome del fornitore: Genetex
Frequently Bought Together
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Sealing film for manual application, Parafilm® M
Nome del fornitore: HEATHROW
pH indicator strips, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC instruments
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR®, Nitrile Gloves
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR® Facial Tissues
Nome del fornitore: VWR Collection
Methanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., gradient grade for HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Water, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., gradient grade for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR® NITRILE LIGHT, Nitrile Gloves
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Transfer Pipettes, High Performance
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR® Serological Pipette, Standard Line
Nome del fornitore: VWR Collection
Nitrile gloves, Kimtech™ Purple Nitrile™
Nome del fornitore: KIMBERLY CLARK