Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories

Accessories

Telescopic feed tubing, FEP, 150 - 255 mm, for dispensers up to 10 ml
Catalog # SOCO1.525.352
Supplier:   Socorex Isba
Accessories
Catalog # SOCO1.525.352
Supplier:  Socorex Isba
Accessories
Accessories

Telescopic feed tubing, FEP, 150 - 255 mm, for dispensers up to 10 ml

Price
SFr. 31.50
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Description:
    Telescopic feed tubing, FEP, 150 - 255 mm, for dispensers up to 10 ml
  • Seq:
    20
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.